110167
Ethanolamine
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
≥99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
1436 °F
lim. expl.
17 %
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?