04313
Fluorocult® DEV Lactose Peptone Broth
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology, FluoroCult®
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
bromocresol purple, 0.02 g/L
lactose, 10.0 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronidase, 0.1 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soya, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptophan, 1.0 g/L
fabricante / nombre comercial
FluoroCult®
NutriSelect® Basic
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)