28-3440
Sodium nitrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Chile salpeter
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 874 g/L at 20 °C
cadena SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?