05-1050
Disolución patrón calcio
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
Sinónimos:
Cloruro de calcio solution
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
cadena SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter