01-4680
Ammonium fluoride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?