Key Documents
ST1662
Sigma-Aldrich
Anti-BCL9 Mouse mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-β-cell CLL/Lymphoma 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D4, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL9(607)
Descripción general
Anti-BCL9, mouse monoclonal, clone 2D4, recognizes the BCL9 protein in HeLa cells. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the BCL9 protein.
Recognizes the BCL9 protein in HeLa cells.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1036-1136 human BCL9, expressed as a GST fusion protein
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable