MABT189
Anti-Delta3 Antibody, clone 1E7.2
clone 1E7.2, from mouse
Sinónimos:
Delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, Delta3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E7.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLL3(10683)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta3 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human liver tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable