MABT1558
Anti-Utrophin Antibody, clone MANCHO3 (8A4)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MANCHO3 (8A4), monoclonal
mol peso
calculated mol wt 394.47 kDa
observed mol wt ~400 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
canine
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UTRN(7402)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Utrophin in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Utrophin in NIH3T3 cell lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin in Immunofluorescence applications (McMorran, B.J., et al. (2016). Glycobiology. 26(10):1120-1132).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Utrophin in Immunohistochemistry applications (Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Utrophin in Western Blotting applications (Morris, G.E., et al. (1998). Biochemistry. 37(31):11117-27; Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700; Lien, C.F., et al. (2012). J Biol Chem. 287(49):41374-85; Ghosh, T., et al. (2015). PLoS One;10(7):e0134809; Lindsay, A., et al. (2019). FEBS J.;286(13):2562-2576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable