MABN652
Anti-Potassium Channel Kvβ2 Antibody
clone K17/70, from mouse
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
K17/70, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Kcnab2(16498)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Potassium Channel Kvβ2 in human cerebellum, rat cerebellum, human cerebral cortex, and rat hindbrain tissue.
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Potassium Channel Kvβ2 in 10 µg of SK-Mel-28 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable