MABN1182
Anti-Glutamine Synthetase Antibody, clone 11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
Sinónimos:
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11A3.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Glutamine synthetase in human cerebellum, cerebral cortex, and tonsil tissue sections.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Glutamine synthetase in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable