MABF728
Anti-CD90.2 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone 30-H12
clone 30-H12, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
PE-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
30-H12, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD90.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad