MABF320
Anti-CD45 (mouse) Antibody, FITC, clone 30-F11
clone 30-F11, from rat, FITC conjugate
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
30-F11, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunohistochemistry. (Simon DI, et al. 2000; Cornet A, et al. 2001)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunoprecipitation. (Ledbetter JA, et al. 1979)
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD45 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2