MABF1967B
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, biotinylated Antibody, serum free Antibody, clone D1-25
Sinónimos:
Glycoprotein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D1-25, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 58.56 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
reactividad de especies
rabies virus
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad