MABE881
Anti-26S proteasome regulatory subunit RPN11, clone 7C7.1 Antibody
clone 7C7.1, from mouse
Sinónimos:
26S proteasome regulatory subunit RPN11, 26S proteasome-associated PAD1 homolog 1, 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C7.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMD14(10213)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected 26S proteasome regulatory subunit RPN1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable