MABC532
Anti-PTHrP Antibody, clone 4C4.1
clone 4C4.1, from mouse
Sinónimos:
Parathyroid hormone-related protein, PTHrP, PTH-rP, Parathyroid hormone-like protein, PLP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C4.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTHLH(5744)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PTHrP in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable