MABC1176M
Anti-Bax Antibody, clone 6A7
clone 6A7, from mouse
Sinónimos:
Apoptosis regulator BAX, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A7, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAX(581)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Bax in Immunofluorescence applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935).
Immunoprecipitation Analysis:A representative lot detected Bax in Immunoprecipitation applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935; Hsu, Y.T., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(17):10777-83).
Calidad
Immunoprecipitation Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bax in THP-1 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable