MAB447
Anti-ER-alpha Antibody, clone AER314
ascites fluid, clone AER314, Chemicon®
Sinónimos:
ER, ER1, Estradiol Receptor, ER-alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AER314, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, rabbit, bovine, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Especificidad
AFFINITY:
0.8 nM
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse): faint staining
Immunohistochemistry (human): reactive on paraffin embedded sections after microwaving. *Some cytoplasmic staining may be seen.
Final working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable