MAB3741
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase µ Antibody, clone SBK15
ascites fluid, clone SBK15, Chemicon®
Sinónimos:
Receptor-type Protein-tyrosine Phosphatase mu, R-PTP-MU
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SBK15, monoclonal
reactividad de especies
rat, bovine, mouse, human, canine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRM(5797)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation
Immunostaining (1:200)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable