FR127712084
Estapor®White Microspheres
K-015 White Std PS 10%, White microspheres 150nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Estapor®
envase
bottle of 10ml-10L
concentración
10% solids
técnicas
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
color
white
Matriz
polymeric polystyrene
diámetro
0.126 - 0.175 μm±<5%
grupo funcional
(plain)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3