FR139469081
Estapor®White Microspheres
K-010 White Std PS 10%, White microspheres 100nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Estapor®
envase
bottle of 10ml-10L
concentración
10% solids
técnicas
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
color
white
matriz
polymeric polystyrene
diámetro
0.081 - 0.125 μm std dev <5%
grupo funcional
(plain)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3