FCMAB318PE
Milli-Mark® Anti-MAP2-PE Antibody, clone AP20
clone AP20, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Microtubule-associated protein 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AP20, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (immunogen homology)
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP2(4133)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
U251 cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable