AP322750S
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Productos recomendados
Materiales
PET
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
diám. del filtro
275 mm
Descripción general
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter