AC113
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody | AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Kinases & Phosphatases
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neomycin phosphotransferase II in 10 µg of neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable