ABS568
Anti-RBP4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Retinol-binding protein 4, Plasma retinol-binding protein, PRBP, RBP, Plasma retinol-binding protein(1-182), Plasma retinol-binding protein(1-181), Plasma retinol-binding protein(1-179), Plasma retinol-binding protein(1-176)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBP4(5950)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RBP4 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable