ABE462
Anti-phospho ATM/ATR (Thr1989) Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase ATR, Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, FRAP-related protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr1989)
Información sobre el gen
human ... ATM(472)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ATM/ATR (Thr1989) in 10 µg of 2mM hydroxyurea treated 293T cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable