AB1964
Anti-N-WASP Antibody, phospho-specific [Ser484/Ser485]
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2