Merck
929999
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid solution
≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Sinónimos:
5α-Cholan-24-oic acid, 3α,7α-dihydroxy, Allochenodeoxycholate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O4
Peso molecular:
392.57
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
concentración
100 μg/mL in methanol
cadena SMILES
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Clave InChI
RUDATBOHQWOJDD-IKAPKQLESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)