Documentos clave
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Sinónimos:
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
104.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
208-588-2
Nivel de calidad
Formulario
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
155 °C/1 hPa
mp
60-64 °C
solubilidad
1000 g/L (experimental)
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Clave InChI
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable