8.21139
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
280 °C
bp
144-145 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 30 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C