8.18414
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
250 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
lim. expl.
0.8-62.9 % (v/v)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
70-71 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temperatura de transición
flash point -26 °C
densidad
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
Clave InChI
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
-9.99 °C - closed cup