8.14912
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Sinónimos:
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 25.5 °C)
formulario
liquid
temp. de autoignición
350 °C
potencia
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 98 °C
solubilidad
<0.1 g/L
densidad
0.856 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Clave InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup