Documentos clave
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
Sinónimos:
Diisopropylazodicarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
219-502-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.04 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
potencia
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
temperatura de transición
flash point 106 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(=NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C