8.11720
Kryptofix® 21
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
Formulario
powder
mp
89-92 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Información legal
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable