8.01660
Butyllithium
Sinónimos:
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
163 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
lim. expl.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temperatura de transición
flash point -22 °C
densidad
0.68 g/cm3 at 20 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C