Documentos clave
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-695-6
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
425 °C
mp
166-169 °C
temperatura de transición
flash point 210 °C
densidad
1.8 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3