Merck
1.04090
SAFC
Glutatión (reducido)
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio Ph Eur
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Glutatión (reducido), γ-L-glutamil-L-cisteínglicina, GSH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
307.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
200-725-4
Agency
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Bio
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
185-195 °C
solubilidad
100 g/L
densidad aparente
160 kg/m3
aplicaciones
parenterals
parenterals
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCC(NC(=O)CCC([N+H3])C(=O)[O-])C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
Clave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Nota de análisis
Valoración (yodométrica, calculado como sustancia seca): 98,0- 101,0 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Aspecto: polvo cristalino de color blanco a casi blanco, ligeramente aglomerado
Aspecto de la disolución (100 g/l, agua): transparente e incolora
Rotación específica (α 20/D, 40 g/l, agua, calculada como sustancia seca): -15,5° a -17,5°
Cloruros (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 300 ppm
As (Arsénico): ≤ 1,5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro) (ICP): ≤ 10 ppm
NH₄ (Amonio): ≤ 200 ppm
Cu (Cobre)*: ≤ 25 ppm
Sustancias relacionadas (CE) (impureza A (cisteinilglicina)): ≤ 0,5 %
Sustancias relacionadas (CE) (impureza B (cisteína)): ≤ 0,5 %
Sustancias relacionadas (CE) (impureza C (glutatión oxidado)): ≤ 1,5 %
Sustancias relacionadas (CE) (Impureza D(glutamilcisteína)): ≤ 1,0 %
Sustancias relacionadas (CE) (impureza E): ≤ 0,5 %
Sustancias relacionadas (CE) (la mayor impureza inespecífica): ≤ 0,2 %
Sustancias relacionadas (HPLC)(suma de todas las impurezas): ≤ 2,5 %
Ácido acético (HS-GC): ≤ 5000 ppm
Etanol (GC): ≤ 5000 ppm
Acetato de etilo(HS- GC): ≤ 5000 ppm
Otros disolventes residuales (ICH Q3C): pasa la prueba
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 0,1 %
Pérdida por ignición (105 °C; 3 h): ≤ 0,5 %
Las especificaciones de impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Conforme a las Ph Eur.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable