676604
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer¹⁵⁷) Mouse mAb (5C6)
lyophilized, clone 5C6, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C6, monoclonal
formulario
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer157)
Información sobre el gen
human ... VASP(7408)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1 µg/ml, colorimetric; 0.1 µg/ml, chemiluminescence)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Vanadate-treated A431 cells
Otras notas
Lawrence, D.W., and Pryzwansky, K.B. 2001. J. Immunol.166, 5550.
Burkhardt, M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 33536.
Harbeck, B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 40.
Smolenski, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25723.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable