4.80951
Phosphoric acid 10%
EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Phosphoric acid solution
About This Item
Productos recomendados
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
liquid
densidad
1.053 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable