371958
H-8, Dihydrochloride
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases.
Sinónimos:
H-8, Dihydrochloride, N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (TLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Nota de preparación
Otras notas
Hagiwara, M., et al. 1987. Mol. Pharmacol. 31, 523.
Inagaki, M., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 577.
Hidaka, H., et al. 1984. Biochemistry23, 5036.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable