Documentos clave
34856-M
Sigma-Aldrich
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
39.8-40 °C (lit.)
grado
HPLC grade
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
contiene
amylene as stabilizer
lim. expl.
22 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
transmitancia
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción
in accordance
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of the quantity of TiO2 loading on activated carbon support on dichloromethane photodecomposition has been investigated.
Aplicación
Dichloromethane may be used in ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Otras notas
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34856
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)