1.93672
Potassium bromide
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BrK
Número de CAS:
Peso molecular:
119.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable