14-902-M
AMPK (α2, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 63 kDa (AMPKα2)
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
nº de acceso
(Function: Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5′-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit. )
NM_006252
Nº de acceso UniProt
enfermedades relevantes
diabetes; obesity; metabolic disorders
Información sobre el gen
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB1(5563)
Descripción general
Aplicación
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable