Documentos clave
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
Sinónimos:
Yeast extract, Extract of yeast
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
232-387-9
origen biológico
yeast
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
410 g/L
densidad
0.5 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
490 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
Información legal
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable