07-537
Anti-Prox1 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Prox1(19130)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Sensory & PNS
Developmental Neuroscience
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13