06203-M
Hidróxido de sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, ≥98.0%, pellets
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥98.0%
Formulario
pellets
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.5% Na2CO3
≤20 ppm heavy metals (as Pb)
mp
318 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
trazas de catión
Al: ≤0.001%
As: ≤2 ppm
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.5 ppm
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 06203
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable