05-1516
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3G6
clone 3G6, from mouse
Sinónimos:
Scaffold attachment factor A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A), hnRNP U, hnRNP U protein, p120 nuclear protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G6, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HNRNPU(3192)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Immunocytochemistry
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
ELISA
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP U on 10 µg of K562 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
K562 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable