Documentos clave
900415C
Avanti
Oleic Acid (18-azido)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
(Z)-18-azidooctadec-9-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H33N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
323.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 25 mg (900415C-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (900415C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform (900415C-25mg)
5 mg/mL in chloroform (900415C-5mg)
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
pkg of 1 x 25 mg, 10 mg/mL, 2.5 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-25mg)
pkg of 1 x 5mg, 5 mg/mL, 1 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pierre-Christian Violet et al.
JCI insight, 5(1) (2019-12-11)
BACKGROUNDWe hypothesized that obesity-associated hepatosteatosis is a pathophysiological chemical depot for fat-soluble vitamins and altered normal physiology. Using α-tocopherol (vitamin E) as a model vitamin, pharmacokinetics and kinetics principles were used to determine whether excess liver fat sequestered α-tocopherol in