890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable