880001M
Avanti
Chol-PEG600
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M, methylene chloride solution
Sinónimos:
Cholesterol-(polyethylene glycol-600)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methylene chloride solution
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (880001M-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M
concentración
10 mg/mL (880001M-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)CCO
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(31-18-17-30)13-15-28(22,4)27(24)14-16-29(25,26)5/h9,20-21,23-27,30H,6-8,10-19H2,1-5H3
Clave InChI
NPYXBHZQVNRAOF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)