870865P
Avanti
BMP22
Avanti Polar Lipids, powder
Sinónimos:
4-pentadecylbenzylphosphonic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870865P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (870865P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=C(CP(O)(O)=O)C=C1
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable